missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKX3.1 Antibody (NKX3.1/4562R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594250 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594250 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594250 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308744AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NKX3.1 Monoclonal antibody specifically detects NKX3.1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKX3.1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NKX3.1/4562R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAPX2homeobox protein Nkx-3.1, Homeobox protein NK-3 homolog A, NK homeobox (Drosophila), family 3, A, NK3 homeobox 1, NK3 transcription factor homolog A, NK3 transcription factor related, locus 1, NK3 transcription factor related, locus 1 (Drosophila), NKX3.1NKX3, NKX3ANK homeobox, family 3, A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 92-224) of human NKX3.1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99801)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Prostate Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4824
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.