missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKX2.2 Antibody (NX2/1523), Novus Biologicals™

Código de producto. 18250290 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18250290 100 μg 100 microgramos
18254620 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18250290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP253200100UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKX2.2 Monoclonal specifically detects NKX2.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKX2.2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NX2/1523
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Homeobox protein NK-2 homolog B, NK-2 (Drosophila) homolog B, NK2 homeobox 2, NK2 transcription factor related, locus 2, NK2 transcription factor related, locus 2 (Drosophila), NK2 transcription factor-like protein B, Nkx2.2, NKX2.2homeobox protein Nkx-2.2, NKX2BNK-2 homolog B
Símbolos de los genes NKX2-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant NKX2.2 protein fragment (aa1-119) (exact sequence is proprietary)
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4821
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.