missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrotyrosine Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18779453 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18779453 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18779453 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002899

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nitrotyrosine Polyclonal specifically detects Nitrotyrosine in Rat, Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.