Learn More
Nitroflurbiprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16453089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453089 1 mg 1 miligramo
16480626 20 mg 20 miligramos
16450109 10 mg 10 miligramos
16402308 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16453089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00013
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroflurbiprofen
CAS 158836-71-6
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20FNO5
Cantidad 1 mg
Sinónimo HCT 1206 NO-flurbiprofen Nitroxybutyl flurbiprofen
SMILES O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)C(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 361.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.36
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation