Learn More
Nitrocefin (>90%), TRC
Código de producto. 30006893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006893 5 mg 5 miligramos
30006530 100 mg 100 miligramos
30004648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4938155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41906-86-9
Fórmula molecular C21 H16 N4 O8 S2
Peso molecular (g/mol) 516.5
Sinónimo (6R,7R)-3-[(1E)-2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, [6R-[3(E),6α,7β]]-3-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid;
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(E)-4-(2,4-dinitrofenilo)-2-tiofeno-2-ilbut-3-enoil]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CCS[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(\C=C\c3ccc(cc3[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c4cccs4)C(=O)N12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrocefin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16N4O8S2/c26-18(22-17-19(27)23-14(21(28)29)7-9-35-20(17)23)13(16-2-1-8-34-16)6-4-11-3-5-12(24(30)31)10-15(11)25(32)33/h1-8,10,13,17,20H,9H2,(H,22,26)(H,28,29)/b6-4+/t13?,17-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.041