Learn More
Reactivo de nitromolibdovanadato, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970474 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
12970474 200 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 12970474 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 140 200
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
Nombres de analitos o componentes Nitrochromic Reagent.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1060100
Elemento Nitrochromic
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 200 mL
Grado Eu. Ph.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitro-Molibdovanadic Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1060100 (RP 140)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .