Learn More
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS 16 in Guantes estériles de nitrilo para salas blancas
BIOPHARMA
Código de producto. 12795845
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12795845 9 200 pares
12735845 6 200 pares
12745845 6,5 200 pares
12755845 7 200 pares
12765845 7.5 200 pares
12775845 8 200 pares
12785845 8,5 200 pares
12705855 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12795845 Proveedor Ansell N.º de proveedor BNPS90
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo de longitud hasta el codo ofrecen resistencia a una amplia gama de productos químicos y son específicos para cada mano para permitir un uso prolongado. Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
Procesado en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con ISO Condiciones de funcionamiento de clase 4
  • Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos
  • Esterilizados mediante irradiación gamma
  • Superficie texturizada, sin polvo, puño con reborde
  • Específicos para cada mano y anatómicos
  • La lixiviación prolongada en agua desionizada pura garantiza niveles bajos de cloruros y metales extraíbles
  • NCA: 0,65 para agujeros (prueba de agua de 1000 ml)
  • Compatible para su uso en ISO Clase 4
  • USP 797 Cumple
  • USP Cumple con la norma 800
  • ASTM D6978 05 Probado
  • Guante doble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BNPS90
Serie BioClean™ N-Plus BNPS
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40 cm