Learn More
Ansell Guantes para sala limpia de nitrilo estériles de 406 mm (16 pulg.) BioClean™ N-Plus BNPS
BIOPHARMA
Código de producto. 12785845
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12785845 8,5 200 pares
12735845 6 200 pares
12745845 6,5 200 pares
12755845 7 200 pares
12765845 7.5 200 pares
12775845 8 200 pares
12795845 9 200 pares
12705855 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12785845 Proveedor Ansell N.º de proveedor BNPS85
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo de longitud hasta el codo ofrecen resistencia a una amplia gama de productos químicos y son específicos para cada mano para permitir un uso prolongado.Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
  • Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos
  • Esterilizados mediante irradiación gamma
  • Superficie texturizada, sin polvo, puño con reborde
  • Específicos para cada mano y con forma anatómica
  • La lixiviación prolongada en agua desionizada pura garantiza niveles bajos de cloruros y metales extraíbles
  • AQL:Poros de 0,65 (prueba de agua de 1000 ml)
  • Compatible para su uso en salas limpias ISO de clase 4
  • Cumple con USP 797
  • Cumple con USP 800
  • Probados con ASTM D6978 05
  • Guante doble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A
AQL 0,65
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BNPS85
Serie BioClean™ N-Plus BNPS
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40 cm