Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Extra BLAS
Descripción
- Niveles bajos de proteínas de látex
- Longitud extendida 16 in. (40 centímetros)
- Ambidiestros, puño con reborde
- Sin polvo
- Sometida a radiación gamma
- Totalmente texturizado para mejorar el agarre
- Flexibles y cómodos
- Fáciles de poner junto con otro guante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3578 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | En 420:2003 + A1:2009 Categoría III, EN 455 Parte 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006 |
| Cleanroom Class | Clase 10 (ISO 4) |
| AQL | 1,5 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 8,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,21 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Mostrar más |