Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Extra BLAS
BIOPHARMA
Código de producto. 12735825
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
200 PR
200 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12735825 Pequeño 200 pares
12745825 Medio 200 pares
12755825 Grande 200 pares
12765825 XL 200 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 12735825 Proveedor Ansell N.º de proveedor BLASS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.14€
    563.96€ / 200 pares
    Ahorro 461.18€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes estériles sin polvo son flexibles y de longitud extra para proporcionar protección hasta el codo. Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Niveles bajos de proteínas de látex
  • Longitud extendida 16 in. (40 centímetros)
  • Ambidiestros, puño con reborde
  • Sin polvo
  • Sometida a radiación gamma
  • Totalmente texturizado para mejorar el agarre
  • Flexibles y cómodos
  • Fáciles de poner junto con otro guante
Información de órdenes
Embalaje: un par con puño por carpeta de plástico interior, 10 pares por bolsa de polietileno con exterior sellado, 20 bolsas exteriores por caja de cartón con revestimiento, un revestimiento de cartón por caja (200 pares).
Compliance
Cumplen con las normas AQL 1.5 para ausencia de agujeros. Esterilizados mediante irradiación gamma para un nivel SAL de 10-6, de conformidad con las directrices de ISO 11137. Cumplen o superan la norma ASTM D3578. Compatibles con ISO Clase 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3578
Certificaciones/conformidad (Europa) En 420:2003 + A1:2009 Categoría III, EN 455 Parte 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Ambidiestro
Material Látex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,2 mil
Grosor (métrico) 0,21 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BLAS-S
Serie BioClean™ Extra BLAS
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40 cm