Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS
BIOPHARMA
Código de producto. 15268148
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15268148 10 200 pares
12745835 6 200 pares
12765835 6,5 200 pares
12775835 7 200 pares
12785835 7,5 200 pares
12795835 8 200 pares
12705845 8,5 200 pares
12715845 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15268148 Proveedor Ansell N.º de proveedor BEXS100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de nitrilo sin látex son específicos para cada mano y resistentes a una gran variedad de productos químicos. Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
  • 12 in (30 cm) específico para la mano
  • Nitrilo esterilizado irradiado con rayos gamma
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
  • Hipoalergénico
  • Propiedades antiestáticas
  • Ausencia de agujeros 1,5
  • Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin acelerador
  • Procesado en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 4& UE GMP Condiciones de funcionamiento de grado A
  • Nivel de garantía de esterilidad 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 10
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,6 mil
Grosor (métrico) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BEXS100
Serie BioClean BEXS™
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm