Learn More
Ansell BioClean-D™ Mono estéril con capucha y presillas para los pulgares
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15278288
Cambia vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Tamaño del tórax (métrico):
76 a 84 cm
De 76 a 84 cm
Altura (métrico):
De 158 a 164 cm
Dimensione della confezione:
15 PCS
paquete de 15
paquete de 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tamaño Tamaño del tórax (métrico) Altura (métrico) Dimensione della confezione
15278288 XL De 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 20
12787196 XS De 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 20
15248288 Pequeño De 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 20
15258288 M 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 20
15268288 L De 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 20
15288288 2XL 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 20
15298288 3XL 76 a 84 cm De 158 a 164 cm paquete de 15
15208298 XXXXL 76 a 84 cm De 158 a 164 cm 15 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15278288 Fornitore Ansell N. del fornitore SBDCHTXL
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El mono estéril desechable con capucha cuenta con un lazo para el pulgar para una sujeción segura.
  • Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Propiedades antiestáticas
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
  • Cremallera frontal con solapa.
  • Ojales para el pulgar en la muñeca
  • Espalda, puños y tobillos elásticos
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE Drum
  • Bajo nivel de partículas
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
  • Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elastizado
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elastizado
Tipo de tapón Cremallera delantera con solapa de tormenta
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2
Modelo S-BDCHT
Tamaño del tórax (métrico) De 76 a 84 cm
Altura (métrico) De 158 a 164 cm
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.