Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Overol estéril con capucha y botas integradas
Description
- ISO Compatible con la clase 4
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Antiestático, sin pelusa y duradero CleanTough™ tejido
- Cremallera con cubierta frontal
- Suelas antideslizantes
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- ASTM D6978 05 PROBADO
- Testado por HELMKE Drum Baja particulación
- Nivel de garantía de esterilidad 10−6
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | M |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ES ISO 13982-1:2004+A1:2010, ES ISO 13034:2005+A1:2009, ES ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Modelo | S-BDFC |
| Tamaño del tórax (imperial) | 36-39 pulg |
| Tamaño del tórax (métrico) | De 92 a 100 cm |
| Show More |