Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Overol estéril con capucha y botas integradas
Descripción
- ISO Compatible con clase 4
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Antiestático, no suelta pelusa y es duradero. CleanTough™ tela
- Cremallera con cubierta frontal
- Suelas antideslizantes
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- ASTM D6978 05 PROBADO
- Testado por HELMKE Drum Baja particulación
- Nivel de garantía de esterilidad 10 −6
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 2XL |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ES ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Modelo | S-BDFC |
| Tamaño del tórax (imperial) | 45-48 pulg |
| Tamaño del tórax (métrico) | De 116 a 124 cm |
| Mostrar más |