Learn More
Ansell BioClean-D™ Overol estéril con cuello y presilla para el pulgar
BIOPHARMA
Código de producto. 15218288
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Tamaño del tórax (métrico):
De 84 a 92 cm
Altura (métrico):
De 164 a 170 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del tórax (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15218288 2XL De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 20
15278278 Pequeño De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 20
15288278 M De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 20
15298278 L De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 20
12757186 XL De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 20
15228288 3XL De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 15
15238288 XXXXL De 84 a 92 cm De 164 a 170 cm paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15218288 Proveedor Ansell N.º de proveedor SBDCCT2XL
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Mono estéril desechable con presilla para el pulgar para una sujeción segura.
  • Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Propiedades antiestáticas
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
  • Cremallera frontal con solapa.
  • Espalda, puños y tobillos elásticos
  • Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE DRUM
  • Bajo nivel de partículas
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material CleanTough
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elastizado
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Con anillo
Tipo de tapón Cremallera delantera con solapa de tormenta
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Certificaciones/conformidad (Europa) ES ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modelo S-BDCCT
Tamaño del tórax (imperial) De 33 a 36 in
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Para utilizar con (aplicación) salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial.
Altura (imperial) 5 ft 4 in a 5 ft 6 in
Altura (métrico) De 164 a 170 cm
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)