Learn More
Estándar de nitrito para cromatografía iónica (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) en agua (H2o), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Estándar de referencia de cromatografía iónica, material de referencia de cromatografía iónica
- ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
- ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
- ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
- Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
- Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de estándares de cromatografía iónica) y botellas prelimpiadas.
- Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matriz: H₂O |
| Envase | HDPE de triple lixiviado |
| Nombres de analitos o componentes | Nitrite |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Técnica | Cromatografía iónica, Medición de anión |
| Elemento | Nitrito |
| Cantidad | 100 mL |