Learn More
Ansell Guantes de nitrilo natural Nitrilite™ serie 93-311
BIOPHARMA
Código de producto. 12336347 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6
7
8
Pequeño
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12336347 Pequeño paquete de 1000
11796723 6 paquete de 1000
11736733 10 paquete de 1000
11706733 7 paquete de 1000
11716733 8 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12336347 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93311090
En stock
Producido en un entorno controlado sin polvo, con niveles excepcionalmente bajos de extraíbles y partículas.
  • El diseño de 100 % nitrilo y polímero previene el riesgo de sufrir alergias derivadas de la proteína del látex
  • Revestimiento de nitrilo
  • Punta de los dedos texturizada
  • Puño con reborde enrollado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Categoría PPE II
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 2.5
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 0,0067 in.
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,0043 in
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo En polvo
Tipo de producto Guantes de exploración de pared fina de látex
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,0067 in.
Grosor (métrico) 0.12 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Cantidad 100/paquete
Resistente a Ácidos, alcoholes, cetonas y álcalis
Longitud (métrico) 240 mm