Descripción
- El diseño de 100 % nitrilo y polímero previene el riesgo de sufrir alergias derivadas de la proteína del látex
- Revestimiento de nitrilo
- Punta de los dedos texturizada
- Puño con reborde enrollado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III EN 374, DA21 CFR 177-2600 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 2.5 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 0,0067 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Mostrar más |