Learn More
Ácido nítrico, diluido, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11474709 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11474709 100 ml A prueba de manipulación 100 ML
1 options
Código de producto. 11474709 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1058402
Elaborado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO9001. El ácido nítrico, diluido, grado EP, Reagecon™ es una solución de reactivo lista para usar utilizada para la nitración y como agente oxidante. Contiene 125 g/l de HNO3.
El ácido nítrico es un ácido mineral corrosivo que suministra un grupo nitro durante la nitración y también se utiliza comúnmente como agente oxidante. Esta solución se prepara al añadir 20 g de ácido nítrico (63–70 % de HNO3) a 100 ml de agua para producir una solución diluida con aproximadamente 125 g/l de HNO3.
  • Elaborada en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen nitrate
Color Incoloro
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Concentración 125 g/l de HNO3
Envase A prueba de manipulación
Certificado de análisis
Disolvente o matriz Agua
Cantidad 100 ml
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Información de solubilidad Miscible en agua
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.0g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NITRIC ACID, DILUTE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid