Learn More
Nitrendipina Éster Propolico, TRC
Código de producto. 30138366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138366 100 mg 100 miligramos
30006149 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN490170100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 225785-54-6
Fórmula molecular C19H22N2O6
Peso molecular (g/mol) 374.39
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-Propyl Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl Propyl Ester;
Nombre IUPAC 3-O-metil 5-O-propilo 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrendipine Propyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O6/c1-5-9-27-19(23)16-12(3)20-11(2)15(18(22)26-4)17(16)13-7-6-8-14(10-13)21(24)25/h6-8,10,17,20H,5,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1478