CAS RN 225785-54-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nitrendipina Éster Propolico, TRC
CAS: 225785-54-6 Fórmula molecular: C19H22N2O6 Peso molecular (g/mol): 374.39 Sinónimo: 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-Propyl Ester,1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl Propyl Ester; Nombre IUPAC: 3-O-metil 5-O-propilo 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato SMILES: CCCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C