Descripción
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.2)
- Fabricado de conformidad con los métodos ASTM, APHA, ACS, EP y USP
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- La solución lista para usarse elimina el tiempo y el trabajo de preparación de soluciones estándar precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrate |
| Envase | 100 ml |
| CAS | 14797-55-8 |
| Certificado de análisis | Sí |
| Olor | Inodoro |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | NO3- |
| Concentración | 100 ppm NO3 |
| Color | Incolora |
| Clave InChI | NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |