Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Vision |
| Objetivo | NIR2 |
| Sinónimo | DRES9NIR-2, Drosophila retinal degeneration B homolog, FLJ44997, membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1, NIR2PITPNM, phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2, PITPnm 1, Rd9, RDGB, RDGB1, RDGBA, RDGBA1, retinal degeneration B alpha 1 |
| Símbolo de gen | PITPNM1 |