missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NIPBL Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605055 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605055 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605055 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347340PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NIPBL Polyclonal antibody specifically detects NIPBL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NIPBL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CDLS1, delangin, DKFZp434L1319, FLJ11203, FLJ12597, FLJ13354, FLJ13648, FLJ44854, IDN3-B, IDN3CDLS, Nipped-B homolog (Drosophila), nipped-B-like protein, Scc2, SCC2 homolog, sister chromatid cohesion 2 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Nipped-B homolog(Drosophila). (Uniprot# Q6KC79)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25836
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.