Learn More
Ningetinib Tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16490457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490457 50 mg 50 miligramos
16456807 5 mg 5 miligramos
16435076 100 mg 100 miligramos
16414108 10 mg 10 miligramos
16402956 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107145
MedChemExpress Ningetinib Tosylate is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Ningetinib Tosylate is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ningetinib Tosylate
CAS 1394820-77-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H37FN4O8S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.CC2=C(C(NC3=CC(F)=C(OC4=CC=NC5=C4C=CC(OCC(C)(O)C)=C5)C=C3)=O)C(N(C6=CC=CC=C6)N2C)=O
Peso molecular (g/mol) 728.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.79
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease