Learn More
Ningetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16466807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466807 5 mg 5 miligramos
16445076 100 mg 100 miligramos
16424108 10 mg 10 miligramos
16412956 25 mg 25 miligramos
16400467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16466807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107145A
MedChemExpress Ningetinib is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Ningetinib is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ningetinib
CAS 1394820-69-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29FN4O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (29.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(NC2=CC(F)=C(OC3=CC=NC4=C3C=CC(OCC(C)(O)C)=C4)C=C2)=O)C(N(C5=CC=CC=C5)N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 556.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.58
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease