missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NIK/MAP3K14 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130982 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18130982 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18130982 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP223603AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NIK/MAP3K14 Polyclonal specifically detects NIK/MAP3K14 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NIK/MAP3K14
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q99558
Alias de gen EC 2.7.11.25, FTDCR1B, HS, HsNIK, HSNIKserine/threonine protein-kinase, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NIKNF-kappa-beta-inducing kinase, Serine/threonine-protein kinase NIK
Símbolos de los genes MAP3K14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human MAP3K14 protein (between residues 800-900) [UniProt Q99558]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9020
Especificidad de la prueba Human and mouse. Predicted to react with monkey and rat based on sequence homology.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.