Descripción
NIFK Polyclonal antibody specifically detects NIFK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NIFK |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockdown Validated |
| Formulación | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Alias de gen | hNIFK, MKI67 (FHA domain) interacting nucleolar phosphoprotein, MKI67 FHA domain-interacting nucleolar phosphoprotein, NIFKNOPP34, Nopp34, Nucleolar phosphoprotein Nopp34, Nucleolar protein interacting with the FHA domain of pKI-67 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IDYDFPSLILQKTESISKTNRQTSTKGQVLRKKKKKVSGTLDTPEKTVDSQGPTPVCTPTFLERRKSQVAELNDDDKDDEI |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?