Descripción
NIF3L1 Monoclonal antibody specifically detects NIF3L1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NIF3L1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | ALS2CR1, candidate 1, MDS015, NIF3 NGG1 interacting factor 3-like 1 (S. pombe), NIF3-like protein 1, S.pombe homolog)-like 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human NIF3L1 (Q9GZT8).,, Sequence:, MGRLCTLDESVSLATMIDRIKRHLKLSHIRLALGVGRTLESQVKVVALCAGSGSSVLQGVEADLYLTGEMSHHDTLDAASQGINVILCEHSNTERGFLSDL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?