Descripción
NIF3L1 Monoclonal antibody specifically detects NIF3L1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NIF3L1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | ALS2CR1, candidate 1, MDS015, NIF3 NGG1 interacting factor 3-like 1 (S. pombe), NIF3-like protein 1, S.pombe homolog)-like 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human NIF3L1 (Q9GZT8).,, Sequence:, MGRLCTLDESVSLATMIDRIKRHLKLSHIRLALGVGRTLESQVKVVALCAGSGSSVLQGVEADLYLTGEMSHHDTLDAASQGINVILCEHSNTERGFLSDL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |