Learn More
Niemann-Pick C1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Código de producto. 18247015 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18247015 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18247015 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB400148AF350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.45€
    517.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 72.80€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Niemann-Pick C1 Polyclonal specifically detects Niemann-Pick C1 in Chinese Hamster, Hamster, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat samples. It is validated for Electron Microscopy, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Niemann-Pick C1
Aplicaciones Electron Microscopy, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated, KnockDown Validated
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen FLJ98532, Niemann-Pick C1 protein, Niemann-Pick disease, type C1, NPC, NPC1
Símbolos de los genes NPC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to the C-terminal region of human Niemann-Pick C. [UniProtNo. O15118]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4864.0
Especies diana Chinese Hamster, Hamster, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus