missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | a7 nicotinic acetylcholine receptor, alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, CHRNA7-2, NACHRA7, neuronal acetylcholine receptor protein, alpha-7 chain, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-230 of human Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 (NP_001177384.1).,, Sequence:, ASPPSTPPWDPGHIPGASVRPAPGPVSLQGEFQRKLYKELVKNYNPLERPVANDSQPLTVYFSLSLLQIMDVDEKNQVLTTNIWLQMSWTDHYLQWNVSEYPGVKTVRFPDGQIWKPDILLYNSADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCYIDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGI |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?