missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30501898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30501898 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30501898 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335614AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen a7 nicotinic acetylcholine receptor, alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, CHRNA7-2, NACHRA7, neuronal acetylcholine receptor protein, alpha-7 chain, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-230 of human Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 (NP_001177384.1).,, Sequence:, ASPPSTPPWDPGHIPGASVRPAPGPVSLQGEFQRKLYKELVKNYNPLERPVANDSQPLTVYFSLSLLQIMDVDEKNQVLTTNIWLQMSWTDHYLQWNVSEYPGVKTVRFPDGQIWKPDILLYNSADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCYIDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1139
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.