Learn More
Nickelous Sulfate, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15568054 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15568054 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15558054 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568054 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 280805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10101-97-0
Fórmula molecular H12NiO10S
Peso molecular (g/mol) 262.839
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickelous Sulfate
Nombre de nota 6-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.03kg