Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-102.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693460 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693460 100 g 100 g
15613470 250 g 250 g
15603470 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15693460 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31483100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-102.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-97-0
Fórmula molecular H12NiO10S
Peso molecular (g/mol) 262.839
Número MDL MFCD00149813
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NiSO4 · 6H2O
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad Vapor Density: 2.07 (vs air)