Learn More
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11403673 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403673 250 g 250 g
10568810 500 g 500 GR
10736491 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403673 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2000/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10101-97-0
Fórmula molecular H12NiO10S
Peso molecular (g/mol) 262.839
Número MDL 149813
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Punto de fusión 53°C
Color Azul-verde
pH 4 to 6
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.