Learn More
Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15602260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15602260 100 g 100 g
15632260 500 g 500 g
15612260 1 kg 1 Kg
15622260 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15602260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 227676100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-97-0
Fórmula molecular H12NiO10S
Peso molecular (g/mol) 262.839
Número MDL MFCD00149813
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NiSO4 · 6H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Densidad Vapor Density: 2.07 (vs air)