Learn More
Sulfato de níquel(II) hexahidrato, ACS, 98,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is the precursor material for Ni electroplating. It is applied in biochemistry and also employed as a calibrant for magnetic susceptibility measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Azul |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Aspecto | Blue powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. |
| Densidad | 2.7 g/cm3 at 20°C |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.86 (154.77 Anhydrous) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate