Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Punto de fusión | 53°C |
| Color | Verde |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula lineal | NiSO4 · 6H2O |
| Número UN | UN3077 |
| Información de solubilidad | In water 378g/L at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.85g/mol |
| Mostrar más |