Learn More
Sulfato de níquel(II), solución acuosa de 0,5 M, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El sulfato de níquel(II), solución acuosa de 0,5 M. se utiliza en el niquelado, como mordiente en el teñido y en la impresión de textiles. Las columnas utilizadas en el marcado con polihistidina, útiles en bioquímica y biología molecular, se regeneran con sulfato de níquel.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Proteger del calor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate |
| Color | Verde |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 100 mL |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | NiSO4 |
| Número UN | UN3082 |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.86 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M aq. soln. |
Seguridad y manipulación
- Nickel(II) sulfate, 0.5M aqueous solution
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate