Learn More
Nicalin Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18611931 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611931 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611931 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281860B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nicalin Polyclonal antibody specifically detects Nicalin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nicalin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen NET59, nicalin, nicalin homolog (zebrafish), nicalin homolog (zebrefish), Nicastrin-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Nicalin antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human Nicalin. The immunogen is located within amino acids 390 - 440 of Nicalin. Amino Acid Squence: MDVRSRVDSKTLTRNTRI
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56926
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus