Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Código de producto. 13415187 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mL
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13415187 25mL 25 ml
12664557 100 ml 100 ml
12621206 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13415187 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371201
Medios de afinidad Ni Sepharose excel para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico por cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC).
  • Cargue muestras de cultivo celular eucariótico que contengan proteínas secretadas marcadas con histidina directamente con capacidad de unión retenida.
  • Aumente el rendimiento de la proteína objetivo y disminuya la degradación mediante una manipulación reducida y simplificada de las muestras.
  • Elija entre varios formatos para la detección y purificación preparativa de proteínas marcadas con histidina.
  • Ni Sepharose excel es un medio IMAC precargado con iones de níquel muy fuertemente ligado a un ligando quelante, permitiendo la carga de muestras que generalmente causan el pelado de iones metálicos.
  • Ni Sepharose excel está diseñado principalmente para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular de células eucariotas como células de insectos o células CHO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 0,01 M de HCl y 0,01 M de NaOH (una semana), 10 mM de EDTA, 5 mm de DTT, 1 M de NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-mercapto etanol y 6 M guanidine-HCl (24 horas), 500 mM Imidazol y 100 mM EDTA (2 horas), 2-propanol al 30 %
Tipo de producto Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose
Cantidad 25mL
Caudal De 150 a 600 cm/h
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 90 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 4° a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Captura y purificación de proteínas marcadas con His secretadas en sobrenadantes de cultivo celular eucariótico mediante cromatografía de afinidad iónica de metal inmovilizado (IMAC)
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene Nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.