Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | NHSL2 |
| Sinónimo | NHS-like 2, NHS-like protein 2 |
| Símbolo de gen | NHSL2 |