Description
Servicio Nacional de Salud Mag Sepharose Son perlas magnéticas diseñadas para técnicas de pull-down que permiten la captura y el enriquecimiento rápidos de proteínas seleccionadas en función de su afinidad. Un anticuerpo u otra proteína con la afinidad deseada se acopla de forma covalente al medio a través de aminas primarias con el fin de capturar las proteínas objetivo de interés.
- Visible y denso Sepharose Perlas magnéticas basadas en ligando N-hidroxisuccinimida (NHS), fáciles de detectar y recolectar la proteína objetivo unida.
- Las microesferas no adherentes eliminan los efectos de manchas y la formación de agregados. Se puede utilizar sin detergentes
- Captura sencilla de la proteína objetivo en muestras de pequeños o grandes volúmenes (escala de microlitros baja a alta)
- Capacidad optimizada para el enriquecimiento/extracción de proteínas objetivo: solo son necesarias bajas cantidades de molécula de captura enlazada
- Protocolos flexibles con condiciones de elución optimizadas para aplicaciones posteriores como electroforesis y MS
Matriz: Partículas de agarosa paramagnéticas, esféricas y altamente reticuladas.
Ligando: N-hidroxisuccinimida
Densidad del ligando: gel de μ8-14 mol/mL
Tamaño de partícula: 37-100 μmetros
Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente
Solución de almacenamiento: 20% 2-propanol
Temperatura de almacenamiento: 4 °C a 8 °C
Spécification
Spécification
| Tipo de esfera | NHS Mag Sepharose |
| Capacidad de unión | 8 a 14 μM/ml |
| Concentración de ligando | 8 a 14 μM/ml |
| Matriz | Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 37-100 μm |
| Cantidad | 4 x 500 μl |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para el acoplamiento covalente de cualquier proteína o biomolécula que contenga un grupo de amina libre, se utiliza para diversos tipos de experimentos de extracción, para la investigación de biomarcadores. |
| Ligando | N-Hidroxisuccinimida |
Sécurité et traitement
- NHS Mag Sepharose, 4 x 500 ul
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 15% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.