Descripción
Servicio Nacional de Salud Mag Sepharose Son perlas magnéticas diseñadas para técnicas de pull-down que permiten la captura y el enriquecimiento rápidos de proteínas seleccionadas en función de su afinidad. Un anticuerpo u otra proteína con la afinidad deseada se acopla de forma covalente al medio a través de aminas primarias con el fin de capturar las proteínas objetivo de interés.
- Visible y denso Sepharose Perlas magnéticas basadas en ligando N-hidroxisuccinimida (NHS), fáciles de detectar y recolectar la proteína objetivo unida.
- Las microesferas no adherentes eliminan los efectos de manchas y la formación de agregados. Se puede utilizar sin detergentes
- Captura sencilla de la proteína objetivo en muestras de pequeños o grandes volúmenes (escala de microlitros baja a alta)
- Capacidad optimizada para el enriquecimiento/extracción de proteínas objetivo: solo son necesarias bajas cantidades de molécula de captura enlazada
- Protocolos flexibles con condiciones de elución optimizadas para aplicaciones posteriores como electroforesis y MS
Matriz: Partículas de agarosa paramagnéticas, esféricas y altamente reticuladas.
Ligando: N-hidroxisuccinimida
Densidad del ligando: gel de μ8-14 mol/mL
Tamaño de partícula: 37-100 μmetros
Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente
Solución de almacenamiento: 20% 2-propanol
Temperatura de almacenamiento: 4 °C a 8 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | NHS Mag Sepharose |
| Capacidad de unión | 8 a 14 μM/ml de gel |
| Concentración de ligando | 8 a 14 μM/ml |
| Matriz | Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 37-100 μm |
| Cantidad | 500 μl |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para técnicas de extracción que permiten la captura y enriquecimiento rápidos de las proteínas seleccionadas basadas en la afinidad |
| Ligando | N-Hidroxisuccinimida |