Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido Sepharose™ 4 activados por NHS
Código de producto. 10343240 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10343240 25 ml 25 ML
1 options
Código de producto. 10343240 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17090601
 Artículo restringido
En stock
Se utilizan para el acoplamiento de péptidos y proteínas menores con aminoácidos. El medio de afinidad de flujo rápido NHS-Activated Sepharosen ™4 de Cytiva Life Sciences™ produce productos acoplados que son muy estables, especialmente a pH al
  • Compuesto de partículas de 4 % de agarosa entrecruzadas, activado con NHS para acoplar proteínas que contienen aminos y péptidos
  • El acoplamiento con NHS (N-hidroxisuccinimida) forma un enlace de amida químicamente estable con ligandos que contienen grupos aminos primarios
  • La resina proporciona el brazo separador al ligando acoplado
  • La matriz de flujo rápido proporciona una alta productividad
  • El producto acoplado es muy estable, especialmente a un pH alto
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos de uso habitual, siempre que el ligando resista el valor de pH o el entorno químico
Para utilizar con (aplicación) Para el acoplamiento de péptidos y proteínas menores con aminoácidos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido Sepharose 4 activado por NHS
Caudal 150 a 250 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Tampón de almacenamiento Isopropanol al 100 %
Tipo de ligando Activado por NHS (N-hidroxisucinimida)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol