missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHP2L1 Antibody [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 30606383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30606383 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30606383 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347341AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NHP2L1 Polyclonal antibody specifically detects NHP2L1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHP2L1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen [U4/U6.U5] tri-snRNP 15.5 kD RNA binding protein, 15.5K, FA1, FA-1, High mobility group-like nuclear protein 2 homolog 1, hSNU13, NHP2 non-histone chromosome protein 2-like 1 (S. cerevisiae), NHP2-like protein 1, NHPX, non-histone chromosome protein 2 (S. cerevisiae)-like 1, non-histone chromosome protein 2-like 1, OTK27, small nuclear ribonucleoprotein 15.5kDa (U4/U6.U5), SNRNP15-5, SNU13, SNU13 homolog, SPAG12, sperm specific antigen 1, SSFA1, U4/U6.U5 tri-snRNP 15.5 kDa protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NHP2 non-histone chromosome protein 2-like 1. (Uniprot# P55769)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4809
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.