missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHP2 Antibody [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602712 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347342AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NHP2 Polyclonal antibody specifically detects NHP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ20479, H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2, NHP2 ribonucleoprotein homolog (yeast), NHP2-like protein, NHP2P, NOLA2member 2 (H/ACA small nucleolar RNPs), Nucleolar protein family A member 2, snoRNP protein NHP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NHP2 ribonucleoprotein homolog. (Uniprot# Q9NX24)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55651
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.