missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHERF-1 Antibody (EBP-10), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18566121 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18566121 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18566121 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500488H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NHERF-1 Monoclonal antibody specifically detects NHERF-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHERF-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon EBP-10
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EBP50NHERF-1, ezrin-radixin-moesin binding phosphoprotein-50, Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50, Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF1, Na+/H+ exchange regulatory co-factor, NHERF1solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulator 1, NHERFNPHLOP2, Regulatory cofactor of Na(+)/H(+) exchanger, sodium/hydrogen exchanger regulatory factor 1, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulatoryfactor 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3 regulator 1, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially produced recombinant full-length human NHERF1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9368
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.