missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18481752 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18481752 25ul 25 microlitros
18077489 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18481752 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP21334825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Polyclonal specifically detects NHA2/SLC9B2/NHEDC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHA2/SLC9B2/NHEDC2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen FLJ23984, Mitochondrial Na(+)/H(+) exchanger NHA2, mitochondrial sodium/hydrogen exchanger NHA2, Na(+)/H(+) exchanger-like domain-containing protein 2, Na+/H+ exchanger domain containing 2, NHA2NHE10, NHE domain-containing protein 2, Sodium/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2
Símbolos de los genes SLC9B2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: PSTGMNYTPSMHQEAQEETVMKLKGIDANEPTEGSILLKSSEKKLQETPTEANHVQR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133308
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.